安全性情報
QC1040
Supelco
ニトロソアミン/ニトロ芳香族 - WP
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 2 mL
メーカー/製品名
RTC QCO-251
濃度
100% in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
    Nitrobenzene
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    1,3,5-Trinitrobenzene
    2-Amino-4,6-dinitrotoluene
    4-Amino-2,6-dinitrotoluene
    2-Nitrotoluene
    3-Nitrotoluene
    4-Nitrotoluene
    すべて表示 (10)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
2 °C - closed cup - Solvent
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1040-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)