certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
methyl arachidate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
bp
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
InChI Key
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR3539-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.