certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. M1770200
traceable to USP 1437508
APIファミリー
methyl stearate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI Key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1414-1G:
PHR1414-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック