Merck
17263
Supelco
cis-11-エイコセン酸メチル
analytical standard
別名:
cis-11-エイコセン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,600
¥29,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,600
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7HC=CH(CH2)9CO2CH3
CAS番号:
分子量:
324.54
Beilstein:
1727804
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥29,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
InChI Key
RBKMRGOHCLRTLZ-KHPPLWFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
cis-11-エイコセン酸メチルは脂肪酸メチルエステルです。[1]
アプリケーション
イオントラップ質量分析を使用し、多価不飽和脂肪酸メチルエステルの二重結合を見つけるためのFAME標準として使用できます。[2]
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
17263-100MG:
17263-VAR:
17263-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acetonitrile chemical ionization tandem mass spectrometry to locate double bonds in polyunsaturated fatty acid methyl esters.
Van Pelt CK, Brenna JT.
Analytical Chemistry, 71(10), 1981-1989 (1999)
Changes in phospholipase A2 activity and lipid content during early development of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).
Evans, R. P., et al.
Marine biology, 130.3, 369-376 (1998)
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and