certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
methyl tetracosanoate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
bp
232 °C/4 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
InChI Key
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR3541-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.