Merck
PHR3504
Supelco
ヨードメタン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ヨウ化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥39,200
¥39,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥39,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3I
CAS番号:
分子量:
141.94
Beilstein:
969135
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥39,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
蒸気密度
4.89 (vs air)
蒸気圧
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 mL
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.8 °F
引火点(℃)
32.1 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3504-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)