Merck
PHR3423
Supelco
アーテメーター
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
SM-224, ジヒドロアルテミシニンメチルエステル, ジヒドロキンガオスメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥28,900
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥28,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O5
CAS番号:
分子量:
298.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1042780
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@H]1OC2O[C@@]3(C)CCC4[C@H](C)CCC([C@H]1C)[C@@]24OO3
InChI
1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-/m1/s1
InChI Key
SXYIRMFQILZOAM-HVNFFKDJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
アーテメーターは、アルテミシニンのメチルエーテル誘導体です。マラリア原虫(Plasmodium falciparum)の多剤耐性菌株に対して使用され、住血吸虫症の治療として有望です。
アーテメーターは、抗マラリア化合物です。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3423-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)