Merck
PHR3422
Supelco
アプレピタント
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]エトキシ]-3-(4-フルオロフェニル)モルフォリノ]メチル]-1H-1,2,4-トリアゾール-5(4H)-オン, 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]エトキシ]-3-(4-フルオロフェニル)-4-モルフォリニル]メチル]-1,2-ジヒドロ-3H-1,2,4-トリアゾール-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 MG
¥48,300
¥48,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
300 MG
¥48,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H21F7N4O3
CAS番号:
分子量:
534.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥48,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP1138
traceable to USP 1041904
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
FC1=CC=C([C@@H]([C@@H](O[C@H](C)C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)OCC3)N3CC4=NNC(N4)=O)C=C1
InChI
1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19-,20+/m1/s1
InChI Key
ATALOFNDEOCMKK-BYYRLHKVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3422-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)