certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1483185
APIファミリー
oxcarbazepine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 25 mg
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
InChI Key
FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3071-25MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.