安全性情報
PHR3032
Supelco
Mafenide Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
4-Formylbenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥85,850
¥85,850
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥85,850
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO3S
CAS番号:
分子量:
185.20
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥85,850
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1286209
APIファミリー
mafenide
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO3S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,(H2,8,10,11)
InChI Key
PCPUKVSTMLHXQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3032-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)