Merck
S2050000
スルファメチゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-N-(5-メチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)ベンゼンスルホンアミド, N1-(5-メチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)スルファニルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N4O2S2
CAS番号:
分子量:
270.33
Beilstein:
255002
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfamethizole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
InChI
1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
VACCAVUAMIDAGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Sulfamethizole is a sulfonamide derivative used as an antimicrobial drug for the prevention and cure of bacterial infections in both humans and animals.[1]
アプリケーション
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solubility of sulfamethizole in some propylene glycol+ water mixtures at several temperatures.
Delgado D R, et al.
Fluid Phase Equilibria, 322, 113-119 (2012)
Susceptibility of Danish Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections and bacteraemia, and distribution of sul genes conferring sulphonamide resistance.
Kerrn M B, et al.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 50(4), 513-516 (2002)
Adrian I Campos et al.
Molecular cell, 74(6), 1291-1303 (2019-05-03)
Alternative to the conventional search for single-target, single-compound treatments, combination therapies can open entirely new opportunities to fight antibiotic resistance. However, combinatorial complexity prohibits experimental testing of drug combinations on a large scale, and methods to rationally design combination therapies
Images in clinical medicine. Actinomycetoma.
Manuelle Viguier et al.
The New England journal of medicine, 372(3), 264-264 (2015-01-15)
Yong-Gang Zhao et al.
Journal of chromatography. A, 1345, 17-28 (2014-05-02)
A novel, simple and sensitive method was developed for the simultaneous determination of 22 sulfonamides (SAs) in chicken breast muscle by using the dispersive micro-solid-phase extraction (d-μ-SPE) procedure combined with ultra-fast liquid chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry (UFLC-MS/MS). The excellent core-shell