Merck
PHR2807
Supelco
チニダゾール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1-[2-(エチルスルホニル)エチル]-2-メチル-5-ニトロイミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 MG
¥27,300
¥27,300
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
400 MG
¥27,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13N3O4S
CAS番号:
分子量:
247.27
Beilstein:
618182
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥27,300
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. T1470000
traceable to USP 1667520
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
tinidazole
フォーム
solid
包装
pkg of 400 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2807-400MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)