Merck
PHR2730
Supelco
ブチルアルデヒド
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
ブタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1.2 ML
¥8,310
5 X 1.2 ML
¥19,600
¥8,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1.2 ML
¥8,310
5 X 1.2 ML
¥19,600
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CHO
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
506061
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥8,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1084259
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
90 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
butyraldehyde
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
390 °F
expl. lim.
12.5 %
包装
pkg of 1.2 mL
屈折率
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6240 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2730-1.2ML:
PHR2730-5X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)