蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
90 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
自己発火温度
390 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol and ~1% water as stabilizer
expl. lim.
12.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.377-1.387
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Air samples by pentafluorophenyl hydrazine derivatization followed by analysis using gas chromatography (GC) equipped with flame ionization detector (FID).
- Ambient air by GC coupled to mass spectrometry (MS).
It may be used as an analytical reference standard for the analysis of BA in:
- Environmental samples by 2,4-dinitrophenylhydrazine derivatization followed by analysis using rapid resolution liquid chromatography-ultraviolet diode array detector (RRLC-UV-DAD) and RRLC coupled to ion-trap mass spectrometer (IT-MS) operating under the atmospheric pressure chemical ionization (APCI) mode.
- Saliva samples by magnetic-stirring-assisted micro-solid-phase extraction (μ-SPE) and headspace GC combined with ion-mobility spectrometry (IMS).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94194-BULK:
94194-VAR:
94194-1ML:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde