PHR2718
Irinotecan Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 20 mg
別名:
(4S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)dione
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1347631
APIファミリー
irinotecan
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 20 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
InChI
1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
InChI Key
FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Gastro-intestinal system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2718-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ