certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1347610
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
irinotecan
形状
solid
包装
pkg of 25 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI Key
HAWSQZCWOQZXHI-FQEVSTJZSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2491-25MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.