certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1605497
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
ropivacaine
形状
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
InChI Key
ZKMNUMMKYBVTFN-HNNXBMFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Heart
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR2571-500MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.