Merck
Y0000742
ロピバカイン 塩酸塩 一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S)-N-(2,6-ジメチルフェニル)-1-プロピル-2-ピペリジンカルボキサミド 塩酸塩 一水和物, (S)-N-(2,6-ジメチルフェニル)-1-プロピルピペリジン-2-カルボキサミド 塩酸塩 一水和物, ナロピン 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26N2O · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
328.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ropivacaine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
InChI
1S/C17H26N2O.ClH.H2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H;1H2/t15-;;/m0../s1
InChI Key
VSHFRHVKMYGBJL-CKUXDGONSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ropivacaine hydrochloride monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ブピバカインよりも心毒性が低い局所麻酔薬であり、神経線維の細胞膜を通じたナトリウムイオンの内向きの移動を阻害することにより、神経線維に沿ったインパルスの伝播を可逆的に遮断します。
ブピバカインよりも心毒性が低い局所麻酔薬です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000742:
Y0000742-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)