Merck
N0700000
ニコチン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-ピコリン酸, ナイアシン, ビタミンB3, ピリジン-3-カルボン酸, ペラグラ予防因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
123.11
Beilstein:
109591
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
nicotinic acid
形状
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
236-239 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Nicotinic acid is a type of vitamin B that is effective against dyslipidemia. It can also be potentially used as a peripheral vasodilator.
アプリケーション
Nicotinic acid may be used as an EP reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by various chromatography techniques.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
379.4 °F - closed cup
引火点(℃)
193 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Simultaneous Estimation of Meclizine Hydrochloride and Nicotinic Acid in Pharmaceutical Dosage form by RP-HPLC Method
REDDY S, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, 5(2) (2013)
Development and optimisation of a generic micellar electrokinetic capillary chromatography method to support analysis of a wide range of pharmaceuticals and excipients
Altria KD and McLean R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 18(4-5), 807-813 (1998)
Nicotinic acid
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 5(2), 4961-4962 (2017)
RP-HPLC method for the determination of atorvastatin calcium and nicotinic acid in combined tablet dosage form
Shah DA, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(5), 700-700 (2007)
Martina Lukasova et al.
Trends in pharmacological sciences, 32(12), 700-707 (2011-09-29)
Nicotinic acid (niacin) has been used for decades to prevent and treat atherosclerosis. The well-documented antiatherogenic activity is believed to result from its antidyslipidemic effects, which are accompanied by unwanted effects, especially a flush. There has been renewed interest in