Merck
PHR2427
Supelco
α-ピネン
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(±)-2-ピネン, 2,6,6-トリメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥79,590
¥79,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥79,590
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥79,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
camphor
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
491 °F
包装
pkg of 100 mg
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2427-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)