Merck
PHR2241
Supelco
5-メトキシトリプタミン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-(5-メトキシインドール-3-イル)エチルアミン, 3-(2-アミノエチル)-5-メトキシインドール, 5-MOT, 5-メトキシインドール-3-エタンアミン, NSC 56422, デアセチルメラトニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥69,800
¥69,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥69,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N2O
CAS番号:
分子量:
190.24
Beilstein:
145587
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥69,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1380116
APIファミリー
melatonin
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
121-123 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3
InChI Key
JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
以下の調製のための反応剤:
  • シシジミシンAのカルボリン二糖類ドメイン
  • メラトニン様物質(眼内圧低減のため)
  • 5-HT4受容体リガンド
  • ソルターゼA阻害剤、イソクエン酸リアーゼ阻害剤
  • 虚血再灌流傷害(I/R障害)治療薬
  • オーロラおよび表皮成長因子受容体キナーゼ阻害剤
  • ヒト乳頭腫ウイルス感染症治療薬
  • マンザミン様物質(神経炎症と能感染抑止のため)
  • 炎症誘発サイトカイン阻害剤
  • タクリン-メラトニン混成剤(抗アルツハイマー症多機能薬剤として)
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3413 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2241-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)