Merck
PHR1007
Supelco
マンニトール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
D-マンニトール, マンニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
E番号:
E421
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. M0200000
traceable to USP 1375105
APIファミリー
mannitol
CofA
current certificate can be downloaded
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
167-170 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マンニトールはさまざまな臨床応用のある浸透圧性利尿薬で、その1つが頭蓋内圧の低下です。また、虚血性および腎毒性急性腎不全に対して防御的であることも認められています。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物をもたらします。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
マンニトールは、キャピラリ等速電気泳動法を用いて医薬製剤中の分析対象物を定量するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールの甘味物質です。甘味阻害試験に用いられます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
イオンモビリティ:TWCCSN2値は132.3 Å2 [M-H]-
衝突断面積(CCS)測定は、SYNAPT XS質量分析器を用いてWaters Corporationが行いました。
イオンモビリティがどのようにしてイオンのCCSの測定を可能にするのかに関する説明と概要については、 ims.waters.comをご覧下さい。
SYNAPT XS質量分析器に関する詳細情報は、 IMSマイクロサイトおよび製品ウェブページに記載されています。
TWCCS測定値は、この基準値の2%以内であると考えられます。
P/N PHR1007は、 Waters MarketplaceからダウンロードできるWaters Extractables & Leachables UNIFI scientific libraryの一部です。
脚注
この材料の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAB7668と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1007-1G-PW:
PHR1007-1G-BULK:
43618-1G-BULK:
PHR1007-1G:
43618-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mannitol-induced acute renal failure
RHD, et al.
Medicine, 69(3), 153-159 (1990)
Mannitol
Warren ES and Blantz CR
Archives of Internal Medicine, 141(4), 493-497 (1981)
Separation and determination of pharmaceutically important polyols in dosage forms by capillary isotachophoresis
Pospisilova M, et al.
Journal of Chromatography A, 772(1-2), 277-282 (1997)
Diana Bilton et al.
Thorax, 69(12), 1073-1079 (2014-09-24)
Bronchiectasis is characterised by excessive production of mucus and pulmonary exacerbations. Inhaled osmotic agents may enhance mucociliary clearance, but few long-term clinical trials have been conducted. To determine the impact of inhaled mannitol on exacerbation rates in patients with non-cystic
Heikki O Koskela et al.
Chest, 125(6), 1985-1992 (2004-06-11)
To define whether coughing during mannitol challenge is a nonspecific side effect of this challenge or is associated with asthma. A prospective study. University hospital. Thirty-seven steroid-naive, asthmatic subjects and 10 healthy subjects. The participants completed a symptom questionnaire, recorded