PHR1913
2,2′-メチレンビス[6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール]
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol]
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1075677
APIファミリー
bisoctrizole
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
mp
197-199 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(cc(c2O)-n3nc4ccccc4n3)C(C)(C)CC(C)(C)C)c(O)c(c1)-n5nc6ccccc6n5
InChI
1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3
InChI Key
FQUNFJULCYSSOP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1913-500MG:
PHR1913-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック