certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1075688
APIファミリー
bisoctrizole
フォーム
solid
包装
pkg of 50 mg
mp
106-108 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
InChI Key
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N PHR2844 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR2844-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ