certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1535020
APIファミリー
phenytoin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(C(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
InChI Key
UESCARMREGSPTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1692-100MG-PW:
PHR1692-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ