Merck
1535019
USP
2,2-ジフェニルグリシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,2-Diphenylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥195,000
¥195,000
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥195,000
About This Item
化学式:
H2NC(C6H5)2CO2H
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥195,000
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phenytoin
メーカー/製品名
USP
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
InChI Key
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Phenytoin Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Fosphenytoin Sodium Injection
  • Phenytoin Sodium
  • Fosphenytoin Sodium
  • Phenytoin Chewable Tablets
  • Extended Phenytoin Sodium Capsules
  • Phenytoin Oral Suspension
  • Phenytoin
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1535019-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)