Merck
Y0001896
オキシテトラサイクリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥39,900
¥39,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥39,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O9
CAS番号:
分子量:
460.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥39,900
Check Cart for Availability
APIファミリー
oxytetracycline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1
InChI Key
IWVCMVBTMGNXQD-PXOLEDIWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
Y0001896:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)