PHR1783
アナストロゾール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
アナストロゾール, 2;2"-[5-(1H-1;2;4-トリアゾール-1-イルメチル)-1,, 3-フェニレン]ビス(2-メチル-プロピオノニトリル, Arimidex, ICI-D1033, ZD1033, a,a,a',a'-テトラメチル-5-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)-1,3-ベンゼンジアセトニトリル
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1034807
APIファミリー
anastrozole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[n]2(ncnc2)Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(C)(C)C#N
InChI
1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
InChI Key
YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR1783-500MG:4548173358222
PHR1783-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ