PHR1306
3-tert-ブチル-4-ヒドロキシアニソール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-tert-ブチル-4-メトキシフェノール, 3-BHA, BHA
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1083100
APIファミリー
bha
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI Key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole is a synthetic antioxidant, widely used as a food additive to prevent oxidative deterioration of fats and oils.[1]
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1306-500MG-PW:
PHR1306-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック