certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. A0230200
traceable to USP 1012123
APIファミリー
adenosine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
234-236 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1138-1G:
PHR1138-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC表示を増やすライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)