テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Phenyl, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (581613-U)
mobile phase: 10 mM ammonium formate (pH 3.0 with formic acid)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm; 750 psi back pressure regulator on outlet of flow cell
injection: 1 μL
sample: as indicated, in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Cytidine, ≥99.0% (HPLC)
2′-Deoxycytidine hydrate, ≥99% (HPLC)
Guanosine, ≥98%
Uridine, ≥99%
Adenosine, ≥99%
3′-Deoxyguanosine .1 mg/mL
5′-Deoxyadenosine, methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine (MTA/SAH) nucleosidase substrate .1 mg/mL
Thymidine, ≥99.0% (HPLC) .1 mg/mL
すべて表示 (8)
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)