Merck
G003725
HPLCによるリボヌクレオシドの分析、Ascentis® Si
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Si, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (581508-U)
mobile phase: [A] 150 mM ammonium formate (pH 3.0, with formic acid): [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm
injection: 1 μL
sample: as indicated in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Uridine, ≥99%
    Adenosine, ≥99% .1 mg/mL
    Guanosine, ≥98% .1 mg/mL
    Cytidine, ≥99.0% (HPLC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)