由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
orchid; floral
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
InChI Key
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W514500-SAMPLE:
W514500-10KG-K:
W514500-VAR-K:
W514500-1KG-K:
W514500-25KG:
W514500-BULK-K:
W514500-1KG:
W514500-25KG-K:
W514500-SAMPLE-K:
W514500-10KG:
試験成績書(COA)