Merck
PHR1060
Supelco
メサラミン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
5-アミノサリチル酸, 5-AS, 5-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸, メサラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,700
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,700
About This Item
化学式:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
153.14
Beilstein:
2090421
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 1075
traceable to Ph. Eur. Y0000297
traceable to USP 1392705
APIファミリー
mesalamine, mesalazine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メサラミンは、構造的にサリチル酸塩に類似している薬剤です。抗炎症活性を示し、潰瘍性直腸炎やクローン病など炎症性腸疾患の治療薬として広く使用されています。[1][2]
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。′
アプリケーション
5-アミノサリチル酸は、ELISA法における使用に適したペルオキシダ-ゼ基質です。分光光度計によって450 nmでの吸光度の測定が可能な茶色の可溶性最終生成物を生じます。3 Nの水酸化ナトリウムで反応を停止させ、550 nmで測定することもできます。
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
メサラミンは、分光光度法を用いて医薬製剤中の分析対象物を定量するための医薬品標準物質として使用される場合があります。[1][2]
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例をご覧になるには下記のスロットにLRAA7173と入力してください。こちらの証明書は例示でありあなたの受け取られたロットとは異なるかもしれません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
PHR1060-1G-BULK:
PHR1060-1G:
PHR1060-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Spectrophotometric methods for the determination of mesalamine in bulk and pharmaceutical dosage forms
Acharjya KS, et al.
Journal of Pharmaceutical Education and Research, 1(1), 63-63 (2010)
Development and validation of UV spectrophotometric method for the determination of mesalamine in bulk and tablet formulation
Moharana KA, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 3(2), 19-21 (2011)
Stephen J Goldie et al.
Cell death & disease, 9(11), 1072-1072 (2018-10-21)
Identifying soluble factors that influence epidermal integrity is critical for the development of preventative and therapeutic strategies for disorders such as ichthyosis, psoriasis, dermatitis and epidermal cancers. The transcription factor Grainyhead-like 3 (GRHL3) is essential for maintaining barrier integrity and
Mirjana Rajilić-Stojanović et al.
Inflammatory bowel diseases, 19(3), 481-488 (2013-02-07)
Presence of intestinal microbes is a prerequisite for the development of ulcerative colitis (UC), although deviation of the normal intestinal microbiota composition, dysbiosis, is presumably implicated in the etiology of UC. The fecal microbiota of 30 UC samples obtained from
W Kruis et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 37(7), 680-690 (2013-02-19)
Robust evidence regarding medical intervention for symptomatic uncomplicated colonic diverticular disease (DD) is sparse. To investigate mesalazine (Salofalk granules) in this setting. In a double-blind, placebo-controlled, multicentre, 6-week trial, patients were randomised to mesalazine 1000 mg three times daily or placebo.