Merck
Y0001574
システム適合性用メサラジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-アミノサリチル酸, 5-AS, 5-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸, メサラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
153.14
Beilstein:
2090421
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mesalazine, mesalamine
メーカー/製品名
EDQM
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
5-アミノサリチル酸は、ELISA法における使用に適したペルオキシダ-ゼ基質です。分光光度計によって450 nmでの吸光度の測定が可能な茶色の可溶性最終生成物を生じます。3 Nの水酸化ナトリウムで反応を停止させ、550 nmで測定することもできます。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
Y0001574-1EA:
Y0001574:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P D R Higgins et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 29(3), 247-257 (2008-10-24)
Ulcerative colitis (UC) can be maintained in remission with 5-aminosalicylic acid (5-ASA) medications, but frequent non-adherence by patients who are feeling well has been associated with more frequent flares of colitis. To perform a systematic review of the published literature
Marietta Iacucci et al.
Canadian journal of gastroenterology = Journal canadien de gastroenterologie, 24(2), 127-133 (2010-02-13)
5-aminosalicylic acid (5-ASA) preparations (eg, mesalazine, mesalamine) are well-established preparations used in the management of inflammatory bowel disease. These drugs are most useful for the treatment of mild to moderate flares of ulcerative colitis and, especially, for maintenance of remission.
A H Steinhart et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 25(12), 1389-1399 (2007-06-02)
To evaluate the effectiveness of pH 6-/pH 7-dependent and controlled-release mesalazines in maintaining medically and surgically induced Crohn's disease remission. A systematic search identified 13 randomized controlled trials (RCTs). The rate of symptomatic relapse (Crohn's disease activity index >150, or
Altamash I Qureshi et al.
Advanced drug delivery reviews, 57(2), 281-302 (2004-11-24)
Sulfasalazine's role as the first-line of therapy in patients with inflammatory bowel disease has led to the development of other "designer" aminosalicylates, which eliminate the sulfa-moiety, and attempt to target the topically active mesalamine to the inflamed bowel. Olsalazine sodium
M S Harris et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 33(9), 996-1009 (2011-03-10)
The use of topical therapy in the treatment of ulcerative colitis has declined in recent years despite evidence of good efficacy. To review US prescription trends for 5-aminosalicylic acid (5-ASA) since the US approval of Asacol extended-release oral mesalazine (mesalamine)