Merck
PHL89784
Saponarin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-Trihydroxyflavone 6-C-glucoside 7-O-glucoside, 7-O-Glucosylisovitexin, Isovitexin 7-glucoside, Petrocomoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥102,000
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥102,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O15
CAS番号:
分子量:
594.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)O)=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C27H30O15/c28-7-15-19(32)22(35)24(37)26(40-15)18-14(41-27-25(38)23(36)20(33)16(8-29)42-27)6-13-17(21(18)34)11(31)5-12(39-13)9-1-3-10(30)4-2-9/h1-6,15-16,19-20,22-30,32-38H,7-8H2/t15-,16-,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HGUVPEBGCAVWID-KETMJRJWSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89784-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)