Merck
PHL89648
ジオスシン
phyproof® Reference Substance
別名:
コレッチシド III, ジオスゲニン bis-α-L-ラムノピラノシル-(1→2,1→4)-beta-D-グルコピラノシド, ポリフィリン III
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥99,900
¥99,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥99,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H72O16
CAS番号:
分子量:
869.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥99,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC=C5[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]7O)([H])[C@@H]7O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]9O)([H])[C@@H]9O)C5)C)([H])[C@]6([H]
InChI
1S/C45H72O16/c1-19-9-14-45(54-18-19)20(2)30-28(61-45)16-27-25-8-7-23-15-24(10-12-43(23,5)26(25)11-13-44(27,30)6)57-42-39(60-41-36(52)34(50)32(48)22(4)56-41)37(53)38(29(17-46)58-42)59-40-35(51)33(49)31(47)21(3)55-40/h7,19-22,24-42,46-53H,8-18H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1
InChI Key
VNONINPVFQTJOC-ZGXDEBHDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89648-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)