Merck
PHL89240
Larixyl acetate
phyproof® Reference Substance
別名:
S,1S,4S,4aS,8aR)-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol, Larixol acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥72,100
¥72,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥72,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H36O3
CAS番号:
分子量:
348.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥72,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1CC(=C)[C@H](CC[C@](C)(O)C=C)[C@@]2(C)CCCC(C)(C)[C@H]12
InChI
1S/C22H36O3/c1-8-21(6,25-16(3)23)13-10-17-15(2)14-18(24)19-20(4,5)11-9-12-22(17,19)7/h8,17-19,24H,1-2,9-14H2,3-7H3/t17-,18-,19-,21+,22+/m0/s1
InChI Key
BSXKTJYNJOKMRN-TZWCSUAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89240-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qingzi Chen et al.
Cell death & disease, 11(3), 170-170 (2020-03-07)
Ozone (O3) plays an extremely important role in airway inflammation by generating reactive oxygen species (ROS) including hydrogen peroxide, then promoting redox actions and causing oxidative stress. Evidences indicate that TRPC6 (canonical transient receptor potential channel 6) is a redox-regulated