Merck
PHL80449
6,7-ジヒドロキシクマリン
phyproof® Reference Substance
別名:
エスクレチン, シコリゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥50,500
¥50,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥50,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O4
CAS番号:
分子量:
178.14
Beilstein:
152788
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥50,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
271-273 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
InChI Key
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80449-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)