Merck
PHL89481
Khellin
phyproof® Reference Substance
別名:
4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥58,000
¥58,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥58,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O5
CAS番号:
分子量:
260.24
Beilstein:
263185
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥58,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
180-200 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
150-154 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1c2OC(C)=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13
InChI
1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)