Merck
00899
Supelco
Khellin
analytical standard
別名:
4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥40,000
¥40,000
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥40,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O5
CAS番号:
分子量:
260.24
Beilstein:
263185
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥40,000
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
bp
180-200 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
150-154 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1c2OC(C)=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13
InChI
1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Khellin, is reported to be an efficient drug for treating vitiligo when combined with ultraviolet A irradiation.[1]
アプリケーション
Khellin has been used as a reference standard for supercritical fluid extraction of khellin from Ammi visnaga L. fruits to understand the various medicinal effects of γ-Pyrones by reversed phase HPLC method.[2]
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
00899-BULK:
00899-100MG:
00899-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phototherapeutic, photobiologic, and photosensitizing properties of khellin.
Morliere P, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 90(5), 720-724 (1988)
Supercritical fluid extraction of γ-Pyrones from Ammi visnaga L. fruits.
Bishr M, et al
Future Journal of Pharmaceutical Sciences (2018)