Merck
PHL89259
Primulic acid I
phyproof® Reference Substance
別名:
Primulasaponin I, Saponin PS 4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥148,000
¥148,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥148,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H88O23
CAS番号:
分子量:
1105.26
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥148,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥75.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]%10O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]%10O)O)O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(=O)O)O[C@@H]4C([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@]8(OC[C@]9([C@H]8CC(CC9)(C)C)[C@@H](C7)O)CC6)C)(CC5)C)(CC4)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@@H](
InChI
1S/C54H88O23/c1-22-30(58)33(61)36(64)44(70-22)76-41-35(63)32(60)24(20-56)72-46(41)74-39-38(66)40(43(67)68)75-47(42(39)77-45-37(65)34(62)31(59)23(19-55)71-45)73-29-11-12-50(6)25(49(29,4)5)9-13-51(7)26(50)10-14-54-27-17-48(2,3)15-16-53(27,21-69-54)28(57)18-52(51,54)8/h22-42,44-47,55-66H,9-21H2,1-8H3,(H,67,68)/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35-,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42+,44-,45-,46-,47+,50-,51+,52-,53+,54-/m0/s1
InChI Key
DQUUSJCGJNQFPG-CBMAJASRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89259-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
サポニン for molecular biology, used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
47036
サポニン