Merck
PHL83795
7-Acetylintermedine N-oxide
phyproof® Reference Substance
別名:
Intermedine 1-acetate N-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥125,000
¥125,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥125,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H27NO7
CAS番号:
分子量:
357.40
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥125,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+]21([C@@H]([C@@H](CC2)OC(=O)C)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](O)C)C(C)C)[O-]
InChI
1S/C17H27NO7/c1-10(2)17(22,11(3)19)16(21)24-9-13-5-7-18(23)8-6-14(15(13)18)25-12(4)20/h5,10-11,14-15,19,22H,6-9H2,1-4H3/t11-,14-,15-,17+,18?/m1/s1
InChI Key
LQRKAEIDKZNCJO-MYWVZKBFSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)