Merck
PHL83467
Aegeline
phyproof® Reference Substance
別名:
Egeline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥69,600
¥69,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥69,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19NO3
CAS番号:
分子量:
297.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥69,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CC(O)c2ccc(cc2)OC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C18H19NO3/c1-22-16-10-8-15(9-11-16)17(20)13-19-18(21)12-7-14-5-3-2-4-6-14/h2-12,17,20H,13H2,1H3,(H,19,21)/b12-7+
InChI Key
QRFDENJATPJOKG-KPKJPENVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83467-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)