Merck
PHL80362
バコパサポニンC
phyproof® Reference Substance
別名:
シュードジュジュボゲニン 3-O-[β-D-グルコピラノシル-(1→3)-[α-L-アラビノフラノシル-(1→2)]-α-L-アラビノピラノシド]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥157,000
¥157,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥157,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H74O17
CAS番号:
分子量:
899.07
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥157,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C/[C@@H]1CO[C@]23C[C@]4(CO2)[C@H](CC[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7OC[C@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]9O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)[C@H]3[C@@]1(C)O
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-17-57-46-19-45(20-58-46)23(37(46)44(22,7)55)8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,45)6)61-40-36(63-38-33(53)31(51)26(16-48)60-38)35(24(49)18-56-40)62-39-34(54)32(52)30(50)25(15-47)59-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H
InChI Key
ZOFQVMPJZHCDBS-MUUHSGPCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80362-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)