Merck
PHL82669
α,β-Thujone
phyproof® Reference Substance
別名:
(−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
InChI Key
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
PHL82669-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)