Merck
PHL80346
Anemonin
phyproof® Reference Substance
別名:
(5R,6R)-rel-1,7-Dioxadispiro[4.0.4.2]dodeca-3,9-diene-2,8-dione, Pulsatilla camphor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥91,500
¥91,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥91,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O4
CAS番号:
分子量:
192.17
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥91,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1C2(C3(OC(=O)C=C3)CC2)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8O4/c11-7-1-3-9(13-7)5-6-10(9)4-2-8(12)14-10/h1-4H,5-6H2
InChI Key
JLUQTCXCAFSSLD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80346-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)