Merck
P9352
Millipore
Perfringens T.S.C. supplement
suitable for microbiology
別名:
ウェルシュ菌用トリプトース・亜硫酸塩・サイクロセリンサプリメント
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥13,700
¥13,700
出荷予定日2025年6月02日
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥13,700
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
¥13,700
出荷予定日2025年6月02日
詳細情報をリクエスト
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Clostridium spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
ウェルシュ菌の選択的単離に推奨されます。
構成
Component: D-Cycloserine 200.00 mg
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
P9352-1VL:
P9352-BULK:
P9352-1VL-BULK:
P9352-VAR:
P9352-1VL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)