安全性情報
51962
Millipore
m-CP選択的サプリメントI
suitable for microbiology
別名:
Membrane Clostridium Perfringens Selective Supplement I, Polymyxin B sulfate - D-cycloserine mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 VIALS
¥11,700
¥11,700
出荷予定日2025年5月23日
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 VIALS
¥11,700
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
¥11,700
出荷予定日2025年5月23日
詳細情報をリクエスト
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Clostridium spp.
詳細
ウェルシュ菌の選択的単離に適した抗生物質サプリメントです。欧州連合理事会指令98/83/ECにて推奨されています。
アプリケーション
for the selective isolation of Clostridium perfringens
構成
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 200.0 mg, Polymyxin B sulphate 12.5 mg
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51962-1EA-F:
51962-1VL-F:
51962-BULK-F:
51962-BULK:
51962-1EA-BULK-F:
51962-VAR-F:
51962-1VL-BULK:
51962-5VL-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)