組成
agar, 13.5 g/L
casein peptone, 15 g/L
ferric citrate, 0.5 g/L
neomycin sulfate, 0.05 g/L
polymyxin B sulfate, 0.02 g/L
sodium sulfite, 1 g/L
yeast extract, 10 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Clostridium spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
その他情報
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93735-BULK:
93735-500G:
93735-VAR:
93735-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.